Learn More
Oxalate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10023340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10023340 1 kg 1kg
10743154 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10023340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    198.00€ / 1kg
    Économisez 14.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62-76-0 | Molecular Formula: C2Na2O4 | Molecular Weight: 134.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 250.0°C to 270.0°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Perte à la dessiccation 0.05% max. (105°C)
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NaO2CCO2Na
Quantité 1 kg
Merck Index 15,8781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Poids de la formule 134
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium oxalate