Learn More
Oxalate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444763 500 g 500g
11434763 100 g 100g
11454763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11648.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Sodium oxalate is used as reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate de sodium est utilisé comme agent réducteur, comme étalon primaire pour la standardisation des solutions de permanganate de potassium et comme neutralisant pour les réactions acides exothermiques. Il trouve son application dans les préparations de nettoyage de métaux, l’extraction et la séparation de métaux, les revêtements de dessins de définition, les bains de galvanoplastie, la fabrication de ciment spécial, la nutrition des plantes ainsi que dans les industries textile et pharmaceutique. Il joue un rôle important dans l’élimination des ions calcium du plasma sanguin et empêche la coagulation du sang.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide formique. Insoluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Point de fusion ∼250°C to 270°C (decomposition)
Densité 2.34
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 3631622
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8650
Informations sur la solubilité Soluble in water and formic acid. Insoluble in ether and alcohol.
Poids de la formule 134
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt