Learn More
Oxalate de sodium, pour analyse ACS, 99,96 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium oxalate |
| Note relative au nom | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 2.34 (eau = 1) |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 134 |
| Forme physique | Poudre cristalline |