Learn More
Oxalate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Oxalate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2 |
| Poids de la formule | 133.9592 |