Learn More
Oxalate de sodium (cristaux ou poudre blanche), Fisher BioReagents
Description
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Oxalate |
| CAS | 62-76-0 |
| Point de fusion | 250°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8 |
| Perte à la dessiccation | 0.05% max. |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C2Na2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00012465 |
| Afficher plus |