Learn More
p-Toluènesulfonate de sodium, TRC
Code produit 30412224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2245801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Formule moléculaire C7 H7 O3 S . Na
Quantité 1 g
Synonyme Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 194.183
Poids de la formule 194.001