Learn More
Pentacyanonitrosylferrate(III) de sodium dihydraté, +98 %
Code produit 11463970
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463970 100 g 100g
11453970 25 g -
11427577 50 g 50g
11437577 250 g 250g
11473970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11463970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15656.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Le pentacyanonitrosylferrate de sodium (III) dihydraté est utilisé comme médicament vasodilatateur pour réduire la pression artérielle. Il est utilisé comme réactif analytique pour la détection des méthylcétones et des amines. De plus, il est utilisé comme composé de référence pour lʼétalonnage du spectromètre Mossbauer. Il est également utilisé pour la détection chromatographique de peptides contenant de la cystine. Il trouve son application comme réactif de couleur dans le développement de la chromatographie en couche mince en association avec lʼacétaldéhyde. Il est également utilisé en présence de tampons comme réactif pour les bandes de cétones, qui sont utilisées pour tester la cétone dans lʼurine dʼun diabétique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le pentacyanonitrosylferrate(III) de sodium dihydraté est utilisé comme médicament vasodilatateur pour réduire la pression artérielle. Il est utilisé comme réactif analytique pour la détection des méthylcétones et des amines. De plus, il est utilisé comme composé de référence pour lʼétalonnage du spectromètre Mossbauer. Il est également utilisé pour la détection chromatographique de peptides contenant de la cystine. Il trouve son application comme réactif de couleur dans le développement de la chromatographie en couche mince en association avec lʼacétaldéhyde. Il est également utilisé en présence de tampons comme réactif pour les bandes de cétones, qui sont utilisées pour tester la cétone dans lʼurine dʼun diabétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Éthanol légèrement soluble.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
Nom IUPAC disodium;fer(4+);nitroxyl;anion;pentacyanide;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Densité 1.72
Odeur Odorless
Formule linéaire Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Quantité 100 g
Numéro UN UN1588
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8649
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Poids de la formule 297.95 (261.92 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate
RUO– À des fins de recherche uniquement