Learn More
Pentacyanonitrosylferrate(III) de sodium dihydraté, +98 %
Beschreibung
Le pentacyanonitrosylferrate de sodium (III) dihydraté est utilisé comme médicament vasodilatateur pour réduire la pression artérielle. Il est utilisé comme réactif analytique pour la détection des méthylcétones et des amines. De plus, il est utilisé comme composé de référence pour lʼétalonnage du spectromètre Mossbauer. Il est également utilisé pour la détection chromatographique de peptides contenant de la cystine. Il trouve son application comme réactif de couleur dans le développement de la chromatographie en couche mince en association avec lʼacétaldéhyde. Il est également utilisé en présence de tampons comme réactif pour les bandes de cétones, qui sont utilisées pour tester la cétone dans lʼurine dʼun diabétique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le pentacyanonitrosylferrate(III) de sodium dihydraté est utilisé comme médicament vasodilatateur pour réduire la pression artérielle. Il est utilisé comme réactif analytique pour la détection des méthylcétones et des amines. De plus, il est utilisé comme composé de référence pour lʼétalonnage du spectromètre Mossbauer. Il est également utilisé pour la détection chromatographique de peptides contenant de la cystine. Il trouve son application comme réactif de couleur dans le développement de la chromatographie en couche mince en association avec lʼacétaldéhyde. Il est également utilisé en présence de tampons comme réactif pour les bandes de cétones, qui sont utilisées pour tester la cétone dans lʼurine dʼun diabétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Éthanol légèrement soluble.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate |
| Densité | 1.72 |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1588 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,8649 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble ethanol. |
| Poids de la formule | 297.95 (261.92 Anhydrous) |
| Mehr anzeigen |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.