Learn More
Percarbonate de sodium, 13-14 % d’oxygène actif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433970
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11433970
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16045.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15630-89-4 | Na2CO3·1.5H2O2
Sodium percarbonate is used as an oxidizing agent and environmentally friendly bleaching agent. It is used as a laboratory source of anhydrous hydrogen peroxide. It is utilized for the preparation of optically active 4-hydroxy-2-isoxazolines. It is widely used in detergent formulations and cleaning products such as carpet cleaner, textile bleach, denture cleaners, pulp and paper bleaching processes. It is also used as a hard filth removing agent in electroplating, waste water treatment agent and polymerization control agent. Further, it finds application in furniture polish and cleaners and personal care formulations. In addition to this, it is used in the preparation of trimethyl cyclopentenyl acetaldehyde and epoxydihydrolinalool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le percarbonate de sodium est utilisé comme agent oxydant et de blanchiment écologique. Il est utilisé comme source de peroxyde d’hydrogène anhydre en laboratoire. Il permet de préparer des 4-hydroxy-2-isoxazolines optiquement actives. Il est utilisé dans les formulations de détergents et produits d’entretien (nettoyant pour tapis, blanchiment textile, nettoyant pour prothèses) et dans les procédés de blanchiment de l’industrie papetière. Il est également utilisé comme agent de décrassage pour la galvanisation, agent de traitement des eaux usées et agent de contrôle de polymérisation. De plus, on l’utilise dans les produits d’entretien pour meubles et les formulations de soins personnels. En outre, il est utilisé dans la préparation du triméthyl-cyclopentényl-éthanal et de l’époxydihydrolinalool.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les acides forts, les matières organiques et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15630-89-4
Formule moléculaire Na2CO3·1.5H2O2
Numéro MDL MFCD00043204
Synonyme Hydrogen peroxide-Sodium carbonate adduct
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium percarbonate
Note relative au nom 13 to 14% active oxygen
Quantité 100 g
Numéro UN UN1479
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 157.01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium percarbonate