Learn More
Perfluorodécanoate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorodecanoic Acid Sodium |
| CAS | 3830-45-3 |
| Formule moléculaire | C10 F19 O2 . Na |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Decanoic acid','2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-','sodium salt (1:1), Decanoic acid','nonadecafluoro-','sodium salt (8CI,9CI), Sodium nonadecafluorodecanoate, Sodium perfluorocaprate, Sodium perfluorodecanoate, PFDoA','sodium salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C10HF19O2.Na/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | sodium; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadécafluorodécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 536.065 |
| Poids de la formule | 535.9493 |