Learn More
Perfluorooctanoate de sodium, 97 %
Code produit 11333886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333886 25 g 25g
11323886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16988.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Perfluorooctanoate de sodium sur la transition de phase gel-liquide-cristallin de la membrane vésiculaire de la dipalmitoylphosphatidylcholine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-95-5
Formule moléculaire C8F15NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 436.052
Numéro MDL MFCD00040394
Clé InChI LWHQXUODFPPQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perfluorooctanoate, sodium pentadecafluorooctanoate, sodium perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, sodium salt, perfluorooctanoic acid sodium salt, unii-63a7smf12m, pentadecafluorooctanoic acid, sodium salt, sodium pentadecafluoro octanoate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, sodium salt 1:1, potassium pentadecafluorooctanoate
CID PubChem 23667657
Nom IUPAC Sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctanoate
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perfluorooctanoate
Point de fusion ∽275°C (decomposition)
Formule linéaire CF3(CF2)6CO2Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 436.05
Pourcentage de pureté 97%