Learn More
Phénoxide de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le phénolate de sodium est utilisé comme précurseur des éthers aryle et participe à la préparation des éthers phényle et des phénolates métalliques. Il sert d’antiseptique et est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, soluble dans l’alcool Soluble dans l’eau, l’acétone et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium phenoxide |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Phenol-like |
| Formule linéaire | C6H5ONa |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2905 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol. |
| Nom IUPAC | Sodium ; phénolate |
| Poids de la formule | 116.09 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium phenoxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium phenolate