Learn More
Phénoxide de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441597 250 g 250g
11431597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25002.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116.10 g/mol
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénolate de sodium est utilisé comme précurseur des éthers aryle et participe à la préparation des éthers phényle et des phénolates métalliques. Il sert d’antiseptique et est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, soluble dans l’alcool Soluble dans l’eau, l’acétone et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-02-6
Formule moléculaire C6H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 116.10
Numéro MDL MFCD00013134
Clé InChI NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
CID PubChem 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phenoxide
Point de fusion >300°C
Odeur Phenol-like
Formule linéaire C6H5ONa
Quantité 250 g
Numéro UN UN2905
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
Nom IUPAC sodium benzenolate
Poids de la formule 116.09
Pourcentage de pureté 98%