Learn More
Phénoxyde de sodium, TRC
Code produit 30423493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423493 1 g 1g
30424508 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30423493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2244351G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-02-6
Formule moléculaire C6H5ONa
Poids moléculaire (g/mol) 116.09
Synonyme Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
Nom IUPAC Sodium ; phénolate
SMILES [Na+].[O-]c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phenoxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 116.0238