Learn More
Sodium phenylpyruvate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413308 5 g 5g
15423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56767.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 114-76-1 | C9H7NaO3 | 186.142 g/mol
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide phénylpyruvique est un substrat pour la phénylpyruvate décarboxylase et la phénylpyruvate tautomérase.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à une température comprise entre 2 et 8°C. Éviter les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-76-1
Formule moléculaire C9H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.142
Numéro MDL MFCD00002590
Clé InChI MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
CID PubChem 23667645
Nom IUPAC sodium ;2-oxo-3-phénylpropanoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phenylpyruvate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 4770978
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 186.14
Pourcentage de pureté 98%