Learn More
Phénylpyruvate de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477906 25 g 25g
11457906 1 g 1g
11467906 5 g 5g
11464030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11477906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14027.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Sodium phenylpyruvate monohydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylpyruvate de sodium monohydraté est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122049-54-1
Formule moléculaire C9H7O3
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00149109
Clé InChI BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
CID PubChem 23666336
Nom IUPAC sodium ; 2-oxo-3-phénylpropanoate ; Hydrate
SMILES [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phenylpyruvate monohydrate
Point de fusion >300°C
Formule linéaire C6H5CH2COCO2Na·H2O
Quantité 25 g
Beilstein 4770978
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 204.16 (186.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%