Learn More
Phosphonoformate de sodium hexahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446526 1 g 1g
11456526 5 g 5g
11466526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24784.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34156-56-4 | CH12Na3O11P | 300.04 g/mol
Sodium phosphonoformate hexahydrate acts as an antiviral agent and reverse transcriptase inhibitor. It is also used to inhibit viral DNA polymerase. Further, it is used as a type II Pi transporter inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexahydrate de phosphonoformate de sodium agit comme un agent antiviral et un inhibiteur de la transcriptase inverse. Il est également utilisé pour inhiber l’ADN polymérase viral. De plus, il est utilisé comme inhibiteur de transporteur de Pi de type II.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34156-56-4
Formule moléculaire CH12Na3O11P
Poids moléculaire (g/mol) 300.04
Numéro MDL MFCD00150176
Clé InChI ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme foscarnet sodium hexahydrate, sodium phosphonatoformate hexahydrate, unii-964ys0oog1, foscarnet trisodium hexahydrate, phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate, trisodium phosphonoformte hexahydrate, sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, phosphonoformic acid, trisodium salt, hexahydrate, trisodium foscarnet 3-hexahydrate, formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate
CID PubChem 169569
ChEBI CHEBI:60269
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphonoformate hexahydrate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Trisodium ; phosphonatoformiate ; hexahydrate
Poids de la formule 300.08 (191.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%