Learn More
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Code produit 16488518
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488518 10 mg
16418366 100 mg
16414397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488518 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0544
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13NNa2O8S2
Quantité 10 mg
Synonyme Sodium Picosulphate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 481.41
Poids de la formule 481.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism