Learn More
Pivalate de sodium hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10729334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10729334 50 g 50g
10541483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364710500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143174-36-1
Formule moléculaire C5H9NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 124.12
Numéro MDL MFCD00150782
Clé InChI SJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trimethylacetate hydrate, sodium pivalate hydrate, sodium hydrate pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate, acmc-20ajn9, sodiumtrimethylacetatehydrate, c5h9o2.na.h2o, trimethylacetic acid sodium salt hydrate, sodium 2,2-dimethylpropanoate-water 1/1/1
CID PubChem 23666172
Nom IUPAC sodium 2,2-dimethylpropanoate
SMILES [Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pivalate hydrate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCO2Na·xH2O
Quantité 50 g
Poids de la formule 142.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pivalate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.