Learn More
Polyanétholesulfonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10667391 25 g 25g
10413171 100 g 100g
11914721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10667391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419630250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55963-78-5 | (C10H11NaO4S)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55963-78-5
Formule moléculaire (C10H11NaO4S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00148427
Clé InChI JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Synonyme sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite
CID PubChem 6434512
SMILES CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium polyanetholesulfonate
Couleur Beige à Blanc
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 14,8666
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC Sodium ; 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène ; Sulfite
Forme physique Poudre ou cristaux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium polyanetholesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium polyanetholesulfonate