Learn More
Polyanétholesulfonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium polyanetholesulfonate |
| Couleur | Beige à Blanc |
| pH | 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 14,8666 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Nom IUPAC | sodium 1-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene sulfite |
| Forme physique | Poudre ou cristaux |