Learn More
Propionate de sodium, TRC
Code produit 30413203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413203 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6670655G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid sodium salt
CAS 137-40-6
Formule moléculaire C3 H5 O2 . Na
Quantité 5 g
Synonyme Sodium propionate, Sodium propanoate, Propionic acid sodium salt, Propanoic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Propanoic acid, sodium salt (9CI), Propionic acid, sodium salt (8CI), Bioban-S, Deketon, Impedex, Mycoban, Napropion, Ocuseptine, Propi-Ophtal, Propiofar, Propion, Propisol, Sodium ethanecarboxylate, Whit-Pro
Formule InChI InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 96.06
Poids de la formule 96.0187