Learn More
Propylparabène de sodium, TRC
Code produit 30136074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136074 5 g 5g
30133066 25 g 25g
30005413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6732655G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35285-69-9
Formule moléculaire C10 H11 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Synonyme Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt (9CI), Nipasol M Sodium, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Propylparaben sodium, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium propyl p-hydroxybenzoate, Sodium propyl paraben
Nom IUPAC sodium ; 4-propoxycarbonylphénolate
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Poids de la formule 202.0606
Pourcentage de pureté >95%