Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrophosphate de sodium, solution tampon de solvant 200 mM.
Code produit 15494509
Change view
Click to view available options
Quantité:
100mL
250mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15494509 100mL 100mL
15404519 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494509 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62052.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7758-16-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le pyrophosphate de sodium, sol. tampon 200 mM est utilisé en laboratoire comme tampon. Le DSPP a été utilisé comme agent chélateur dans des études antimicrobiennes. Le pyrophosphate tétrabasique ou TSPP (sc-203404 ; sc-236921) s’avère utile à la préparation d’un tampon d’extraction de pyrophosphate d’EDTA-sodium pour l’analyse des microcystines dans les échantillons de sol. Il s’agit d’un agent de levage populaire rencontré dans les levures chimiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’ammoniac.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-16-9
Spécification
Concentration Solution de tampon 200mM
Forme physique Liquide
Quantité 100mL