Learn More
Pyruvate de sodium (100 mM)
Code produit 11540396 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540396 20 x 100 ml 20 PCS
11530396 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540396 Fournisseur Gibco Code fournisseur 11360088
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pyruvate de sodium (100 mM)
Le pyruvate de sodium est couramment ajouté aux milieux de culture cellulaire comme source d’énergie en plus du glucose. Puisque les cellules produisent du pyruvate de sodium comme métabolite intermédiaire dans la voie de la glycolyse, il n’est pas nécessaire d’en ajouter en quantité supplémentaire à toutes les cultures. Cependant, si les cellules ont été mises en culture dans un milieu supplémenté avec du pyruvate de sodium, nous recommandons de continuer la supplémentation car les cellules s’habituent à cet ajout et leur croissance ralentirait sans lui. Le pyruvate de sodium Gibco™, une solution à 100 mM, est formulé pour contenir 11 g par litre d’eau. La concentration finale du pyruvate de sodium utilisé dans la plupart des milieux de culture est de 1 mM.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
Le pyruvate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au pyruvate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site de Grand Island (11360-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, ISO 13485
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Pyruvate de sodium (100 mM), 20 x 100 ml, liquide, température de stockage entre 2 et 8°C, durée de conservation de 12 mois, condition de stockage ambiant, protection contre la lumière, utilisé dans la culture cellulaire et la culture de mammifères, moins de ressources utilisées, moins de déchets, pour une utilisation diagnostique in vitro
Forme Liquide
Type de produit Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 20 x 100 ml
Réservé à un usage diagnostique in vitro.