Learn More
Pyruvate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449063
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449063 250 g 250g
11439063 50 g 50g
11423970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11148.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Pyruvate de sodium, 99 %, C3H3NaO3, numéro CAS-113-24-6, sel de sodium d’acide 2-oxopropanoïque, pod38aif08, acide propanoïque, 2-oxo-, sel de sodium, pyruvate de sodium, sel de sodium d’acide pyruvique, acide pyruvique, sel de sodium, sodium 2-oxopropanoate de sodium, alpha-cétopropionate de sodium, pyruvate de sodium, unii-pod38aif08, 500 g
Sodium pyruvate is used in cell culture media as an additional source of energy. It acts as an antioxidant and finds protective effects against oxygen radicals. It serves as an intermediate in many metabolic pathways such as sugar metabolism. It is converted into acetyl coenzyme A and enters the trichloroacetic acid cycle. In addition, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb's cycle. It plays an important role as a free radical scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyruvate de sodium est utilisé dans les milieux de culture cellulaire comme source d’énergie supplémentaire. Il agit comme un antioxydant et montre des effets protecteurs contre les radicaux oxygène. Il sert d’intermédiaire dans de nombreuses voies métaboliques telles que le métabolisme du sucre. Il est transformé en acétyl-coenzyme A et entre dans le cycle de l’acide trichloroacétique. En outre, il est impliqué dans le métabolisme des acides aminés et lance le cycle de Krebs. Il joue un rôle important en tant qu’anti-radicaux libres.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 110.044
Numéro MDL MFCD00002586
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nom IUPAC Sodium ; 2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pyruvate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Beilstein 3568341
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 110.04
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pyruvate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate