Learn More
Pyruvate de sodium, MP Biomedicals™
Code produit 11440465 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440465 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219965480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    129.15€ / 100g
    Économisez 6.85€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Pyruvate de sodium, poudre blanche
  • Il est utilisé comme composant dans les bouillon et les milieux de culture.
  • L’utilisation du pyruvate de sodium en milieu de fermentation Wallen pour améliorer la conversion de l’acide oléique en acide 10-cétostéarique par Bacillus sphaericus a été décrite.
  • Un protocole utilisant le pyruvate de sodium pour établir des lignées cellulaires humaines B transfectées de façon stable a été publié.
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 110.04
Numéro MDL MFCD00002586
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt
Spécification
Point de fusion >300 °C (littérature)
Couleur Blanc
pH 6.54
Perte à la dessiccation 0.0021
Notes de pourcentage du dosage ≥ 98,0%
Quantité 100 g
Beilstein 3568341
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (0,06g/mL) - Clair et complet.
Forme physique Poudre