Learn More
Pyruvate de sodium (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10021513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10021513 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021513 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP356100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110,044 g/mol
Flacon en verre ; 100g
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc
pH 5,5 à 6,5
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3NaO3
Formule linéaire CH3COCO2Na
Quantité 100 g
Synonyme sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 2-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 110.044
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Poids de la formule 110.04
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre / Solide