Learn More
Salicylate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le 1,4-dioxane, l’éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides acidifiants forts, les sels métalliques et l‘iode.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Salicylate |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 3732792 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,8332 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol. |
| Poids de la formule | 160.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
- Salicylate de sodium
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..