Learn More
Salicylate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468916 250 g 250g
11458916 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17056.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.02€
    39.65€ / 250g
    Économisez 7.37€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le 1,4-dioxane, l’éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides acidifiants forts, les sels métalliques et l‘iode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-21-7
Formule moléculaire C7H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 160.104
Numéro MDL MFCD00002440
Clé InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
CID PubChem 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium salicylate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3732792
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8332
Informations sur la solubilité Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol.
Poids de la formule 160.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylate de sodium
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..