Learn More
Sodium Salicylate, MedChemExpress
Description
Sodium Salicylate (Salicylic acid sodium salt) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation. Sodium Salicylate is also a S6K inhibitor.Sodium Salicylate is a NF-κB inhibitor that decreases inflammatory gene expression and improves repair in aged muscle.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H5NaO3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Salicylic acid sodium salt2-Hydroxybenzoic acid sodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (624.61 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (624.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC=CC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.1 |
| Afficher plus |