Learn More
Salicylate de sodium, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Salicylate |
| CAS | 54-21-7 |
| Formule moléculaire | C7H5NaO3 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl |
| Clé InChI | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
| Nom IUPAC | sodium ; 2-hydroxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.104 |
| CID PubChem | 16760658 |
| Afficher plus |