Learn More
Salicylate de sodium, TRC
Code produit 30012635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012635 250 g 250g
30009957 500 g 500g
30006094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS634900250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-21-7
Formule moléculaire C7 H5 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 160.1
Synonyme Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxybenzoate
SMILES [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Salicylate
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Poids de la formule 160.0136