Learn More
Stéarate de sodium, TRC
Code produit 30412358
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412358 5 g 5g
30414087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS9600555G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Stearate
CAS 822-16-2
Formule moléculaire C18H35NaO2
Quantité 5 g
Synonyme Sodium Stearate
Formule InChI InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Nom IUPAC Sodium ; octadécanoate
Poids moléculaire (g/mol) 306.46
Poids de la formule 306.2535