Learn More
Bâtonnets de sodium, en huile minérale, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 18940031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
125 g
500 g
Conditionnement:
100g
125g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18940031 125 g 125g
11416800 100 g 100g
11426800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18940031 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13285.24
 Article restreint
En stock
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Les bâtonnets de sodium dans de l’huile minérale sont utilisés pour les examens des réductions métal Na - ammoniac (Birch), la préparation de l’amidure de sodium dans de l’ammoniac liquide et la synthèse des acyloïnes favorisée par la sonication.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sticks
Note relative au nom in mineral oil
Point de fusion 98°C
Point d’ébullition 881°C
Quantité 125 g
Point d’éclair >110°C
Sensibilité Air and moisture sensitive
Numéro UN UN1428
Merck Index 14,8570
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Pourcentage de pureté 99%