Learn More
Succinate de sodium hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357718 250 g 250g
11347718 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033386.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as an ingredient of topical preparations for the treatment of cataract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6106-21-4
Formule moléculaire C4H16Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 270.142
Numéro MDL MFCD00149117
Clé InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
CID PubChem 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nom IUPAC Disodium ; butanedioate ; hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium succinate hexahydrate
Point de fusion 120°C-6H2O
Formule linéaire NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Quantité 250 g
Beilstein 3921044
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8679
Informations sur la solubilité It is soluble in water at a concentration of 270g/L at 20°C (68°F) .
Poids de la formule 270.14 (162.05 Anhydrous)
Forme physique Granulaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium succinate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinate, disodium,hexahydrate