Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, TRC
Code produit 30409647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409647 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS22440010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulphate Decahydrate
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire 2 Na . O4 S . 10[H2 O]
Quantité 10 g
Synonyme Sodium sulfate decahydrate
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 322.195
Poids de la formule 322.037