Learn More
Hydrate de taurocholate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453907 5 g 5g
11443907 1 g 1g
11463907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18346.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’hydrate de taurocholate de sodium (numéro CAS 145-42-6) est un acide biliaire et un détergent utilisé en biologie moléculaire pour la solubilisation des protéines.
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le taurocholate de sodium est un acide biliaire présentant des fonctionnalités détergentes ; surfactant naturel. Il est utilisé pour la solubilisation des protéines. Dans la préparation des enzymes digestives, il est utilisé comme émulsifiant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml - solution transparente)
Remarques
Stable dans des conditions de conservation recommandées. Il est incompatible avec les agents oxydants forts et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345909-26-4
Formule moléculaire C26H44NNaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 537.688
Numéro MDL MFCD00150819
Clé InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonyme sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
CID PubChem 131632374
Nom IUPAC sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Taurocholate Hydrate
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Poids de la formule 537.73 (Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium taurocholate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE