Learn More
Téréphtalate de sodium, MP Biomedicals
Code produit 11437315 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437315 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11437315 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520943805
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Terephthalate
CAS 10028-70-3
Formule moléculaire C8H4Na2O4
Quantité 10 g
Synonyme disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
Clé InChI VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Disodium ; téréphtalate
Poids moléculaire (g/mol) 210.096
CID PubChem 82305