Learn More
Tert-butoxide de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448797 100 g 100g
11458797 500 g 500g
11468797 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19942.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butoxide de sodium est utilisé comme base solide et comme base non nucléophile. En synthèse organique, il sert dʼintermédiaire dans diverses réactions telles que la condensation, le réarrangement et lʼouverture de cycle. De plus, il est utilisé dans les produits agrochimiques, pharmaceutiques, les colorants, les produits chimiques aromatiques, les détergents et le biodiesel. Il agit comme un catalyseur dans les réactions de polymérisation et dʼisomérisation.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides, les agents réducteurs, lʼoxygène, lʼeau, les alcools, les solvants chlorés et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-48-5
Formule moléculaire C4H9NaO
Poids moléculaire (g/mol) 96.105
Numéro MDL MFCD00040575
Clé InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
CID PubChem 23676156
Nom IUPAC Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-butoxide
Densité 0.785
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3)3CONa
Quantité 100 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3654215
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 96.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-methylpropan-2-olate