Learn More
Tert-butoxide de sodium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10247350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10247350 100 g Flacon en verre 100g
10728362 5 g Flacon en verre 5g
10723924 500 g Flacon en verre -
11905821 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10247350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 252551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    53.65€ / 100g
    Économisez 10.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-48-5
Formule moléculaire C4H9NaO
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00040575
Clé InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
CID PubChem 23676156
Nom IUPAC Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-butoxide
Point de fusion 180.0°C
Point d’éclair 12°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaOC(CH3)3
Quantité 100 g
Fieser 16,55
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.