Learn More
Tert-pentoxyde de sodium, 30 % dans 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12654967 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12654967 100 mL 100mL
12644967 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12654967 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 252531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.65€
    78.10€ / 100mL
    Économisez 5.55€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-pentoxide
CAS 14593-46-5, 96-47-9
Densité 0.9100g/mL
Point d’éclair −11°C
Formule moléculaire C5H11NaO
Formule linéaire NaOC(CH3)2C2H5
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.91
Synonyme sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
Clé InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Nom IUPAC 2-méthyl-2-butanolate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
CID PubChem 2733478
Poids de la formule 110.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.