Learn More
Tert-pentoxyde de sodium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10632382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632382 100 g Flacon en verre 100g
10021851 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10632382 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 327551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    63.80€ / 100g
    Économisez 4.20€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14593-46-5
Formule moléculaire C5H11NaO
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
Numéro MDL MFCD00064245
Clé InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
CID PubChem 2733478
Nom IUPAC 2-méthyl-2-butanolate de sodium
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-pentoxide
Note relative au nom 95%
Couleur Crème ou Tan
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2C(CH3)2ONa
Quantité 100 g
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-pentoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.