Learn More
Tert-pentyloxide de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328146 100 g 100g
11318146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15112.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.132 g/mol
Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-pentyloxide de sodium est une base efficace pour l’alkylation des cétones.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité, stocker à l’abri de l’air et de l’eau/humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14593-46-5
Formule moléculaire C5H11NaO
Poids moléculaire (g/mol) 110.132
Numéro MDL MFCD00064245
Clé InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
CID PubChem 2733478
Nom IUPAC 2-méthyl-2-butanolate de sodium
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tert-pentyloxide
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3983987
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-pentyloxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tert-pentyloxide