Learn More
Tétrachloroaurate(III) de sodium dihydraté, TRC
Code produit 30424877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6731105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate
CAS 13874-02-7
Formule moléculaire NaAuCl4 .2H2O
Quantité 5 g
Synonyme Sodium tetrachloroaurate(III) Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
SMILES O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC sodium;tétrachloroor(1-);dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 397.8
Poids de la formule 395.8529