Learn More
Hydrate de tétrachloropalladate de sodium(II), 99,95 % (base de métaux), Pd 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385889 50 g -
11331978 2 g 2g
11321978 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011886.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13820-53-6
Formule moléculaire Cl4Na2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 294.20
Numéro MDL MFCD00003487
Clé InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
CID PubChem 11000870
Nom IUPAC tétrachloropalladate(2-) de sodium
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate
Couleur Rouge à marron
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetic acid.
Poids de la formule 294.20 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30 %
Forme physique Cristalline