Learn More
Tétraéthylborate de sodium,97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10679293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679293 5 g Flacon en verre 5g
10476131 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10679293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363880050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    397.00€ / 5g
    Économisez 27.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15523-24-7
Formule moléculaire C8H20BNa
Poids moléculaire (g/mol) 150.04
Numéro MDL MFCD00061547
Clé InChI SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
CID PubChem 23681030
Nom IUPAC sodium ; tétraéthylboranuide
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraethylborate
Point de fusion 140.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 150.04
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux