Learn More
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate, 97 %, peut cont. 1-5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15475125
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15475125 1 g 1g
15485125 5 g 5g
15495125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15475125 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30014.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tétrakis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate de sodium, 97 %, C32H12BF24Na, numéro CAS-79060-88-1
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate est un additif lipophile du tétraphénylborate et il est utilisé pour l’extraction par solvant de cations et d’électrodes et d’optodes membranaires polymères de solvants. Il est également utilisé comme catalyseur de transfert de phase anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79060-88-1
Formule moléculaire C32H12BF24Na
Poids moléculaire (g/mol) 886.209
Numéro MDL MFCD00043323
Clé InChI LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
CID PubChem 23681909
Nom IUPAC sodium ; tetrakis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]boranuide
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Point de fusion 310°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage peut contenir 1 à 5 % d’eau
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 886.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..