Learn More
Dihydrate de borate de sodium tétrakis(4-fluorophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492366 1 g 1g
15412376 250 mg 250mg
15402376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55952.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450.215 g/mol
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sodium tétrakis (4-fluorophényl)borate dihydrate est utilisé comme réactif pour la titration en deux phases de surfactants non ioniques en présence de surfactants anioniques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207683-22-5
Formule moléculaire C24H20BF4NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 450.215
Numéro MDL MFCD00149598
Clé InChI MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
CID PubChem 45073643
Nom IUPAC Sodium ; tétrakis(4-fluorophényl)boranuide ; dihydrate
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Quantité 1 g
Beilstein 4285808
Poids de la formule 450.21 (414.18 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.