Learn More
Tétraphenylborate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464283 5 g 5g
11474283 25 g 25g
11484283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10909.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
Sodium tetraphenylborate is used as a precipitating reagent for potassium and as a protecting agent to protect amino acids. It is used in the preparation of N-acylammonium salts. It finds application as a phenyl donor in palladium-catalyzed cross-coupling reactions to prepare arylalkenes and biaryl compounds. It is used in inorganic and organometallic chemistry due to its solubility in nonpolar solvents. Furthermore, it is involved in the isolation of complexes having dinitrogen ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraphénylborate de sodium est utilisé comme réactif précipitant pour le potassium et comme agent protecteur pour protéger les acides aminés. Il est utilisé dans la préparation des sels de N-acylammonium. Il trouve l’application comme donneur de phényle dans les réactions de couplage croisé catalysées au palladium pour préparer les arylalcènes et les composés biaryliques. Il est utilisé en chimie inorganique et organométallique en raison de sa solubilité dans des solvants non polaires. En outre, il est impliqué dans l’isolement de complexes ayant des ligands de diazote.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-66-8
Formule moléculaire C24H20BNa
Poids moléculaire (g/mol) 342.22
Numéro MDL MFCD00011494
Clé InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
CID PubChem 2723787
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraphenylborate
Point de fusion >300°C
pH 8
Formule linéaire NaB(C6H5)4
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3599783
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8690
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Nom IUPAC sodium tetraphenylboranuide
Poids de la formule 342.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraphenylborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraphenylborate